Phenylacetylen 98%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 40.8 EUR InStock
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Phenylacetylen 98%, rein
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Siedepunkt: 142…144 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –44,8 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03892
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge