Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rhodanin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

152600250 152601000
ACRO152600250EA 48.8 EUR InStock
ACRO152600250 ACRO152601000
Rhodanin 99%
Rhodanin


Formel: C₃H₃NOS₂
Melting Pt: 167…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005488
CAS-Nummer: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge