Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acid red 27 85%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

153030250 153031000 153035000
ACRO153030250EA 58.9 EUR InStock
ACRO153030250 ACRO153031000 ACRO153035000
Acid red 27 85%, rein
Acid red 27
CAS No.: 915-67-3


Formel: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Melting Pt: 218…220 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004076
CAS-Nummer: 915-67-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥80 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge