Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Terephthaloyldichlorid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 100 EUR InStock
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Terephthaloyldichlorid 99+%
Terephthaloyldichlorid


Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79…83 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Flash-Pt: 180 °C
MDL Number: MFCD00000693
CAS-Nummer: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge