Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dinitrobenzoesäure 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 30.7 EUR InStock
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
3,5-Dinitrobenzoesäure 98+%
3,5-Dinitrobenzoic acid


Formel: C₇H₄N₂O₆
Melting Pt: 205…209 °C
Dichte: 1,683 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge