Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chromanon 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


153460100 153460500
ACRO153460100EA 76.9 EUR InStock
ACRO153460100 ACRO153460500
4-Chromanon 96%
4-Chromanon


Formel: C₉H₈O₂
Siedepunkt: 127…128 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 34…40 °C
Dichte: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Flash-Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00006840
CAS-Nummer: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge