Allylmercaptan 70% tech. remainder mainly sulfide
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
153710250
ACRO153710250EA 96.3 EUR InStock
ACRO153710250
Allylmercaptan 70% tech. remainder mainly sulfide
Allylmercaptan
Formel: C₃H₆S
MW: 74.15 g/mol
Dichte: 0.93 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004894
CAS-Nummer: 870-23-5
EINECS: 212-792-7
UN: 1228
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥65 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge