Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
153850050 153850250 153850010 153851000
ACRO153850050EA 86.5 EUR InStock
ACRO153850050 ACRO153850250 ACRO153850010 ACRO153851000
Luminol (3-Aminophthalhydrazid) 98%, rein
Luminol (3-Aminophthalhydrazid)
Formel: C₈H₇N₃O₂
MW: 177.16 g/mol
Melting Pt: 319…320 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006890
CAS-Nummer: 521-31-3
EINECS: 208-309-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Solubility (2 % in 1 N NaOH) Clear yellow to yellow-green
Titration excess NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge