Benzo[h]chinolin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
Benzo[h]chinolin 97%
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Benzo[h]chinolin, 97% 1 * 1 g ACRO154070010 1 * 1 g
Hersteller-Artikelnummer:: 154070010
Lokale Artikelnummer:: ACRO154070010
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder