4-Benzoylpyridin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
154090050
ACRO154090050EA 25.5 EUR InStock
ACRO154090050
4-Benzoylpyridin 98%
4-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 68…72 °C
Flash-Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00006430
CAS-Nummer: 14548-46-0
EINECS: 238-586-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge