5-Bromisatin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
154230050 154230250
ACRO154230050EA 27.3 EUR InStock
ACRO154230050 ACRO154230250
5-Bromisatin 98%
5-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Melting Pt: 251…253 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149345
CAS-Nummer: 87-48-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge