Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-tert-Butylphenol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 98.8 EUR InStock
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol


Formel: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: 108 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002300
CAS-Nummer: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge