Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citraconsäureanhydrid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

154791000 154792500 154790010 154790250
ACRO154791000EA 49.5 EUR InStock
ACRO154791000 ACRO154792500 ACRO154790010 ACRO154790250
Citraconsäureanhydrid 98%
Citraconsäureanhydrid


Formel: C₅H₄O₃
Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 6…7 °C
Dichte: 1,245 g/cm³
Flash-Pt: 101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005522
CAS-Nummer: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge