Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexen 99% stabilisiert, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

154840010 154840025 154845000 154840100
ACRO154840010EA 61.2 EUR InStock
ACRO154840010 ACRO154840025 ACRO154845000 ACRO154840100
Cyclohexen 99% stabilisiert, rein
Cyclohexene


Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 83 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02756
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm 2-tert-Butyl-4-methylphenol

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge