Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Diaminopyridin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

155020050 155020100 155020250 155021000
ACRO155020050EA 75.9 EUR InStock
ACRO155020050 ACRO155020100 ACRO155020250 ACRO155021000
2,3-Diaminopyridin 98%
2,3-Diaminopyridin


Formel: C₅H₇N₃
MW: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 148…150 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 114…116 °C
Flash-Pt: 205 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006319
CAS-Nummer: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark brown Crystalline powder or needles (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge