Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylammoniumchlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

155270010 155270050 155275000 155270025
ACRO155270010EA 84.2 EUR InStock
ACRO155270010 ACRO155270050 ACRO155275000 ACRO155270025
Dimethylammoniumchlorid 99%
Dimethylammoniumchlorid


Formel: C₂H₈ClN
Melting Pt: 160 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012477
CAS-Nummer: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤1 %
pH 5 to 6 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge