Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Fluorbenzylamin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

155500010 155500050 AC15550.1
ACRO155500010EA 29.9 EUR InStock
ACRO155500010 ACRO155500050 MAYBAC15550.1
3-Fluorbenzylamin 97%
3-Fluorbenzylamin


Formel: C₇H₈FN
Siedepunkt: 87…89 °C (25 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
MDL Number: MFCD00008113
CAS-Nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge