Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


155970250 155970500 155972500
ACRO155970250EA 24.1 EUR InStock
ACRO155970250 ACRO155970500 ACRO155972500
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole


Formel: C₂H₃N₃S₂
Melting Pt: 231…236 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003108
CAS-Nummer: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (110°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge