Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Fluorbenzaldehyd 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156150500 156152500 156150010
ACRO156150500EA 61 EUR InStock
ACRO156150500 ACRO156152500 ACRO156150010
4-Fluorbenzaldehyd 98+%
4-Fluorbenzaldehyd


Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 181 °C (758 mmHg)
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,15 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003378
CAS-Nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5195 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge