Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Glutaminsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


156210010 156211000 156212500 156210050
ACRO156210010EA 73.1 EUR InStock
ACRO156210010 ACRO156211000 ACRO156212500 ACRO156210050
L(+)-Glutaminsäure 99%
L(+)-Glutaminsäure


Formel: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 205 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002634
CAS-Nummer: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=fdb021cd4468aa68a6e5186d44249b5e605f4aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +30.5° to +32.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl) (on dried substance)
Titration with NaOH 98.5 to 100.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Arsenic oxide (As2O3) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids not detectable

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..