Glyoxal 40% in wässriger Lösung
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 64.6 EUR InStock
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% in wässriger Lösung
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
Melting Pt: –14 °C
Dichte: 1,265 g/cm³
Flash-Pt: >104 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006957
CAS-Nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge