Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Hydroxynicotinsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156400250 156401000 156400050
ACRO156400250EA 58.2 EUR InStock
ACRO156400250 ACRO156401000 ACRO156400050
6-Hydroxynicotinsäure 99%
6-Hydroxynicotinsäure


Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Melting Pt: 314…316 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge