Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Chinolinol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156430010 156430050
ACRO156430010EA 68.9 EUR InStock
ACRO156430010 ACRO156430050
5-Chinolinol 97%
5-Chinolinol


Formel: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Siedepunkt: 313
Melting Pt: 223…226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006792
CAS-Nummer: 578-67-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge