Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,5-Dinitrosalicylsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156441000 156445000 156440010
ACRO156441000EA 86 EUR InStock
ACRO156441000 ACRO156445000 ACRO156440010
3,5-Dinitrosalicylsäure 98%
3,5-Dinitrosalicylsäure


Formel: C₇H₄N₂O₇
MW: 228.12 g/mol
Melting Pt: 170…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge