Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

m-Anisaldehyd 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156760250 156761000 156765000
ACRO156760250EA 32.9 EUR InStock
ACRO156760250 ACRO156761000 ACRO156765000
m-Anisaldehyd 97%
m-Anisaldehyd


Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.119 g/cm³
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003361
CAS-Nummer: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge