Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-3-aminocrotonat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156790050 156791000 156795000
ACRO156790050EA 23.4 EUR InStock
ACRO156790050 ACRO156791000 ACRO156795000
Methyl-3-aminocrotonat 97%
Methyl-3-aminocrotonat


Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115.13 g/mol
Melting Pt: 81…83 °C
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008072
CAS-Nummer: 14205-39-1
EINECS: 238-056-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Ammonia (NH3) ≤0.003 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge