Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methylaminophenolsulfat 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 26.4 EUR InStock
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-Methylaminophenolsulfat 99%, reinst
4-Methylaminophenolsulfat


Formel: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 260 °C (Zers.)
Dichte: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013140
CAS-Nummer: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge