Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Methylpiperazin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

156910050 156911000 156915000 156910025
ACRO156910050EA 43.9 EUR InStock
ACRO156910050 ACRO156911000 ACRO156915000 ACRO156910025
1-Methylpiperazin 99%
1-Methylpiperazin


Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0.903 g/cm³
Flash-Pt: 42 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.025% BHT
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge