Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(Methyl)triphenylphosphoniumbromid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

156950100 156951000 156950025 156955000
ACRO156950100EA 24.8 EUR InStock
ACRO156950100 ACRO156951000 ACRO156950025 ACRO156955000
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid 98%
(Methyl)triphenylphosphoniumbromid


Formel: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Melting Pt: 230…234 °C
Flash-Pt: >240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011804
CAS-Nummer: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 234 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge