Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Octanthiol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 93.7 EUR InStock
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Octanthiol 97%
1-Octanthiol


Formel: C₈H₁₈S
Siedepunkt: 197…200 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –49 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004912
CAS-Nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge