Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Picolin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 56.8 EUR InStock
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picolin 99%
4-Picolin


Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 2,4 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flash-Pt: 39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge