Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pyridin-N-oxid 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

157691000 157695000 157690250
ACRO157691000EA 71.3 EUR InStock
ACRO157691000 ACRO157695000 ACRO157690250
Pyridin-N-oxid 95%
Pyridin-N-oxid


Formel: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 60…65 °C
Flash-Pt: 143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006194
CAS-Nummer: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 12,08155
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystals or crystalline solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge