Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylamin 99%, pure

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

157910010 157910025 157910050 157911000 157910100
ACRO157910010EA 42.7 EUR InStock
ACRO157910010 ACRO157910025 ACRO157910050 ACRO157911000 ACRO157910100
Triethylamin 99%, pure
Triethylamin


Formel: (C₂H₅)₃N
MW: 101.19 g/mol
Siedepunkt: 90 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0.728 g/cm³
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..