Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tryptamin Hydrochlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

157980050 157980100 157981000
ACRO157980050EA 43 EUR InStock
ACRO157980050 ACRO157980100 ACRO157981000
Tryptamin Hydrochlorid 98%
Tryptamin Hydrochlorid


Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Melting Pt: 253…255 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012682
CAS-Nummer: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge