Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

trans-2-Hexenal 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

158130250 158131000
ACRO158130250EA 38.4 EUR InStock
ACRO158130250 ACRO158131000
trans-2-Hexenal 99%
trans-2-Hexenal


Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 147 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,846 g/cm³
Flash-Pt: 35 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007008
CAS-Nummer: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN: 1988
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.843 to 0.849 g/ml
GC ≥98.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Cadmium (Cd) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge