Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylbromacetat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 31.1 EUR InStock
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Ethylbromacetat 98%
Ethylbromacetat


Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.506 g/cm³
Flash-Pt: 47 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge