Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bernsteinsäureanhydrid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 194 EUR InStock
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Bernsteinsäureanhydrid 99%
Bernsteinsäureanhydrid


Formel: C₄H₄O₃
Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge