Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzolsulfonsäure 90%, technische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

159020010 159020051 159020250 159021000 159025000
ACRO159020010EA 85.8 EUR InStock
ACRO159020010 ACRO159020051 ACRO159020250 ACRO159021000 ACRO159025000
Benzolsulfonsäure 90%, technische Qualität
Benzolsulfonsäure


Formel: C₆H₆O₃S
MW: 158.18 g/mol
Siedepunkt: 319
Melting Pt: 45…50 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to brown Low melting solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with CHA ≤3 % (H2SO4)
pH 3.8 to 4.5 (5 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge