Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetylcholinchlorid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

159170050 159171000 159175000
ACRO159170050EA 26.6 EUR InStock
ACRO159170050 ACRO159171000 ACRO159175000
Acetylcholinchlorid 99%
Acetylcholinchlorid


Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181.66 g/mol
Melting Pt: 149…152 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011698
CAS-Nummer: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried basis)
Loss on drying ≤1.0 % (105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
pH 5.2 to 9.2 (5 % in water)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge