Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyloxalat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

159180010 159180025 159180250 159185000 159180100
ACRO159180010EA 51.3 EUR InStock
ACRO159180010 ACRO159180025 ACRO159180250 ACRO159185000 ACRO159180100
Diethyloxalat 99%
Diethyloxalat


Formel: C₆H₁₀O₄
Siedepunkt: 185 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009119
CAS-Nummer: 95-92-1
EINECS: 202-464-1
UN: 2525
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03152
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
Density (20°C) 1.078 to 1.082 kg/l
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Acidity ≤0.01 % (as oxalic acid)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge