Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Chlorbenzoesäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

159240050 159241000 159245000 159240020
ACRO159240050EA 23.3 EUR InStock
ACRO159240050 ACRO159241000 ACRO159245000 ACRO159240020
2-Chlorbenzoesäure 98%
2-Chlorbenzoesäure


Formel: C₇H₅ClO₂
MW: 156.57 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 139…143 °C
Flash-Pt: 173 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002412
CAS-Nummer: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Selenium (Se) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge