Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chalkon 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


159431000 159435000
ACRO159431000EA 49 EUR InStock
ACRO159431000 ACRO159435000
Chalkon 97%
Chalkon


Formel: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…58 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
Flash-Pt: >112 °C
MDL Number: MFCD00003082
CAS-Nummer: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge