Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Diaminonaphthalin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

159590010 159590050 159590250
ACRO159590010EA 206 EUR InStock
ACRO159590010 ACRO159590050 ACRO159590250
2,3-Diaminonaphthalin 97%
2,3-Diaminonaphthalin


Formel: C₁₀H₁₀N₂
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 193…199 °C
Dichte: 1,0968 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004116
CAS-Nummer: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
Impurity ≤0.1 % (beta-Naphthylamine)
UV at 280 nm A: ≤0.035
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nickel (Ni) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge