Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dimethyl-3-pentanon 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

159702500 159705000
ACRO159702500EA 52.1 EUR InStock
ACRO159702500 ACRO159705000
2,4-Dimethyl-3-pentanon 98%
2,4-Dimethyl-3-pentanon


Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 124
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: 15
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008918
CAS-Nummer: 565-80-0
EINECS: 209-294-7
UN: 1224
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge