Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4,6-Trimethylbenzylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

159780050 159780250
ACRO159780050EA 32.3 EUR InStock
ACRO159780050 ACRO159780250
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid 98%
2,4,6-Trimethylbenzylchlorid


Formel: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168.67 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 34…38 °C
Flash-Pt: 106 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000901
CAS-Nummer: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Fused solid or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 42 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge