Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Methyl-2-furaldehyd 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


159920250 159921000
ACRO159920250EA 30.3 EUR InStock
ACRO159920250 ACRO159921000
5-Methyl-2-furaldehyd 98+%
5-Methyl-2-furaldehyd


Formel: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 89
Dichte: 1.1 g/cm³
Flash-Pt: 72
MDL Number: MFCD00003232
CAS-Nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Acid value ≤10 mg KOH/g

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge