Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 39 EUR InStock
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole


Formel: C₈H₈N₂OS
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153…155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005792
CAS-Nummer: 5464-79-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge