Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3-nitrobenzol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

160390250 160391000
ACRO160390250EA 68.6 EUR InStock
ACRO160390250 ACRO160391000
1-Brom-3-nitrobenzol 99%
1-Brom-3-nitrobenzol


Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Siedepunkt: 256
Melting Pt: 51…54 °C
Dichte: 1.704 g/cm³
Flash-Pt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024298
CAS-Nummer: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge