Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Chlor-4-nitrotoluol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.9 EUR InStock
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Chlor-4-nitrotoluol 99%
α-Chlor-4-nitrotoluol


Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 112 °C (,6 mmHg)
Melting Pt: 71…74 °C
Dichte: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge