Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Atrazin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

161680050 161680250
ACRO161680050EA 90.4 EUR InStock
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazin
Atrazin
  • Bioactive


Formel: C₈H₁₄ClN₅
MW: 215.69 g/mol
Siedepunkt: 369
Melting Pt: 175 °C
Dichte: 1.2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041810
CAS-Nummer: 1912-24-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,00902
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge